Learn More
Desmetil PBR28, TRC
Código de producto. 30359340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30359340 10 mg 10 miligramos
30353452 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30359340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29244510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1005325-42-7
Fórmula molecular C20H18N2O3
Peso molecular (g/mol) 334.37
Sinónimo Desmethyl PBR28, N-[(2-Hydroxyphenyl)methyl]-N-(4-phenoxy-3-pyridinyl)acetamide
SMILES CC(=O)N(Cc1ccccc1O)c2cnccc2Oc3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(2-Hydroxyphenyl)methyl]-N-(4-phenoxy-3-pyridinyl)acetamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H18N2O3/c1-15(23)22(14-16-7-5-6-10-19(16)24)18-13-21-12-11-20(18)25-17-8-3-2-4-9-17/h2-13,24H,14H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.1317