Learn More
Desmetil ofloxacina, TRC
Código de producto. 30137514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137514 50 mg 50 miligramos
30008603 10 mg 10 miligramos
30010597 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29227050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82419-52-1
Fórmula molecular C17 H18 F N3 O4
Peso molecular (g/mol) 347.34
Sinónimo 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-10-(1-piperazinyl)-, 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-10-(1-piperazinyl)-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (RS)-9-Fluoro-3-methyl-7-oxo-10-(piperazin-1-yl)-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, Desmethylofloxacin, Desmethyl Ofloxacin, Ofloxacin Imp. E (EP), Ofloxacin Rel. Comp. A (USP)
Nombre IUPAC (RS)-9-Fluoro-3-metil-7-oxo-10-(piperazina-1-il)-2,3-dihidro-7H-pirido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazina-6-ácido carboxílico
SMILES CC1COc2c(N3CCNCC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethylofloxacin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18FN3O4/c1-9-8-25-16-13-10(15(22)11(17(23)24)7-21(9)13)6-12(18)14(16)20-4-2-19-3-5-20/h6-7,9,19H,2-5,8H2,1H3,(H,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.1281
Porcentaje de pureza >95%