Learn More
Desmetil Ofloxacina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30134501
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134501 100 mg 100 miligramos
30011686 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134501 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD292098100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82419-52-1
Fórmula molecular C17 H18 F N3 O4
Peso molecular (g/mol) 347.34
Sinónimo 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-10-(1-piperazinyl)-, 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-10-(1-piperazinyl)-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (RS)-9-Fluoro-3-methyl-7-oxo-10-(piperazin-1-yl)-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, Desmethylofloxacin, Desmethyl Ofloxacin, Ofloxacin Imp. E (EP), Ofloxacin Rel. Comp. A (USP)
Nombre IUPAC (RS)-9-Fluoro-3-metil-7-oxo-10-(piperazina-1-il)-2,3-dihidro-7H-pirido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazina-6-ácido carboxílico
SMILES CC1COc2c(N3CCNCC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethylofloxacin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18FN3O4/c1-9-8-25-16-13-10(15(22)11(17(23)24)7-21(9)13)6-12(18)14(16)20-4-2-19-3-5-20/h6-7,9,19H,2-5,8H2,1H3,(H,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.1281