Learn More
Desmetil Ofloxacina-D8 Cloruro, TRC
Código de producto. 30359324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359324 1 mg 1 miligramo
30357337 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30359324 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2920971MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217042-59-5
Fórmula molecular C17H11D8ClFN3O4
Peso molecular (g/mol) 391.85
Sinónimo 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-10-(1-piperazinyl-d8)-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid Hydrochloride
SMILES FC1=CC2=C(C3=C1N4C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C4([2H])[2H])N(C(C)CO3)C=C(C(O)=O)C2=O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethyl Ofloxacin-d8 Hydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18FN3O4.ClH/c1-9-8-25-16-13-10(15(22)11(17(23)24)7-21(9)13)6-12(18)14(16)20-4-2-19-3-5-20;/h6-7,9,19H,2-5,8H2,1H3,(H,23,24);1H/i2D2,3D2,4D2,5D2;