Learn More
Carboxilato de desmetil-O-bencil apixabán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desmethyl-O-Benzyl Apixaban Carboxylate |
| CAS | 1620494-29-2 |
| Fórmula molecular | C33 H32 N4 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Apixaban Impurity D, Ethyl 1-(4-(Benzyloxy)phenyl)-7-oxo-6-(4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H32N4O5/c1-2-41-33(40)30-28-19-21-36(25-13-11-24(12-14-25)35-20-7-6-10-29(35)38)32(39)31(28)37(34-30)26-15-17-27(18-16-26)42-22-23-8-4-3-5-9-23/h3-5,8-9,11-18H,2,6-7,10,19-22H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1nn(c2ccc(OCc3ccccc3)cc2)c4C(=O)N(CCc14)c5ccc(cc5)N6CCCCC6=O |
| Nombre IUPAC | 7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-il)fenil]-1-(4-fenilmetoxifenil)-4,5-dihidropirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 564.631 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 564.237 |