Learn More
Desmetil Norflurazón, TRC
Código de producto. 30011029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011029 250 mg 250 miligramos
17991965 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011029 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD296865250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23576-24-1
Fórmula molecular C11 H7 Cl F3 N3 O
Peso molecular (g/mol) 289.64
Sinónimo 3(2H)-Pyridazinone, 5-amino-4-chloro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-, 3(2H)-Pyridazinone, 5-amino-4-chloro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)- (8CI), 5-Amino-4-chloro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3(2H)-pyridazinone, 4-Chloro-5-amino-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-3(2H)-pyridazinone, Desmethylnorflurazon, SAN 9774, Norflurazon-desmethyl
Nombre IUPAC 5-amino-4-cloro-2-[3-(trifluorometil)fenil]piridazina-3-una
SMILES NC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)c2cccc(c2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norflurazon-desmethyl
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H7ClF3N3O/c12-9-8(16)5-17-18(10(9)19)7-3-1-2-6(4-7)11(13,14)15/h1-5H,16H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.023
Porcentaje de pureza >95%