Learn More
Desmetil metsulfurona-metil, TRC
Código de producto. 17953755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17953755 50 mg 50 miligramos
17903145 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17953755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29235050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126312-31-0
Fórmula molecular C13H13N5O6S
Peso molecular (g/mol) 367.34
Sinónimo 2-[[[[(3,4-Dihydro-6-methyl-4-oxo-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]benzoic Acid Methyl Ester, 2-[[[[(1,4-Dihydro-6-methyl-4-oxo-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]benzoic Acid Methyl Ester;
SMILES COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)NC2=NC(=NC(=O)N2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethyl Metsulfuron-methyl
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13N5O6S/c1-7-14-11(16-12(20)15-7)17-13(21)18-25(22,23)9-6-4-3-5-8(9)10(19)24-2/h3-6H,1-2H3,(H3,14,15,16,17,18,20,21)