Learn More
Desmetilmetolazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desmethyl Metolazone |
| CAS | 28524-40-5 |
| Fórmula molecular | C15H14ClN3O3S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-3-phenyl-6-quinazolinesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14ClN3O3S/c1-9-18-13-8-12(16)14(23(17,21)22)7-11(13)15(20)19(9)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,18H,1H3,(H2,17,21,22) |
| SMILES | CC1Nc2cc(Cl)c(cc2C(=O)N1c3ccccc3)S(=O)(=O)N |
| Peso molecular (g/mol) | 351.81 |