Learn More
Desmetil Ketoprofeno, TRC
Código de producto. 30136337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136337 100 mg 100 miligramos
30135225 250 mg 250 miligramos
17953085 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136337 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD291830100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22071-22-3
Fórmula molecular C15 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 240.25
Sinónimo (3-Benzoylphenyl)acetic Acid, Ketoprofen Imp. B (EP), 2-(3-Benzoylphenyl)acetic acid, RU 4462, m-Benzoylphenylacetic acid
Nombre IUPAC Ácido 2-(3-benzilfenil)acético
SMILES OC(=O)Cc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Benzoylphenyl)acetic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O3/c16-14(17)10-11-5-4-8-13(9-11)15(18)12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0786
Porcentaje de pureza >95%