Learn More
Desmetil imazamox, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imazamox-O-desmethyl |
| CAS | 81335-78-6 |
| Fórmula molecular | C14 H17 N3 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-[4,5-Dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-(hydroxymethyl)-3-pyridinecarboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17N3O4/c1-7(2)14(3)13(21)16-11(17-14)10-9(12(19)20)4-8(6-18)5-15-10/h4-5,7,18H,6H2,1-3H3,(H,19,20)(H,16,17,21) |
| SMILES | CC(C)C1(C)N=C(NC1=O)c2ncc(CO)cc2C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-(hidroximetil)-2-(4-metil-5-oxo-4-propan-2-il-1H-imidazol-2-il)piridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 291.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.122 |