Learn More
Desmetil Icaritina, TRC
Código de producto. 30357515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357515 10 mg 10 miligramos
30350272 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30357515 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29176010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28610-31-3
Fórmula molecular C20 H18 O6
Peso molecular (g/mol) 354.35
Sinónimo 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3,4',5,7-Tetrahydroxy-8-(3-methyl-2-butenyl)flavone, 4'-Desmethylicaritin, 8-Prenylkaempferol, De-O-methylanhydroicaritin, Noranhydroicaritin
Nombre IUPAC 3,5,7-trihidroxi-2-(4-hidroxifenil)-8-(3-metilbut-2-enil)cromen-4-una
SMILES CC(=CCc1c(O)cc(O)c2C(=O)C(=C(Oc12)c3ccc(O)cc3)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material desmethyl Icaritin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H18O6/c1-10(2)3-8-13-14(22)9-15(23)16-17(24)18(25)19(26-20(13)16)11-4-6-12(21)7-5-11/h3-7,9,21-23,25H,8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.1103