Learn More
Desmetil fluvoxamina, TRC
Código de producto. 30135620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135620 50 mg 50 miligramos
17985115 5 mg 5 miligramos
17930675 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135620 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29163050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 192876-02-1
Fórmula molecular C14 H19 F3 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 304.31
Sinónimo (1E)-5-hydroxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-Pentanone O-(2-aminoethyl)oxime, 1-Pentanone, 5-hydroxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (E)-, Fluvoxamino acid, Fluvoxamine Maleate Imp. G (EP)
Nombre IUPAC (5E)-5-(2-aminoetoxiimino)-5-[4-(trifluorometil)fenil]pentano-1-ol
SMILES NCCO\N=C(/CCCCO)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethyl Fluvoxamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19F3N2O2/c15-14(16,17)12-6-4-11(5-7-12)13(3-1-2-9-20)19-21-10-8-18/h4-7,20H,1-3,8-10,18H2/b19-13+
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1399
Porcentaje de pureza >95%