Learn More
Desmetil Etoricoxib, TRC
Código de producto. 30132607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132607 50 mg 50 miligramos
30006778 10 mg 10 miligramos
30011662 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132607 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29689550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202409-31-2
Fórmula molecular C17 H13 Cl N2 O2 S
Peso molecular (g/mol) 344.82
Sinónimo 5-Chloro-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2,3'-bipyridine, 5-Chloro-3-(4-methylsulfonylphenyl)-2-(3-pyridyl)pyridine, 6'-Desmethyletoricoxib, Desmethyl Etoricoxib
Nombre IUPAC 5-cloro-3-(4-metilsulfonilfenil)-2-piridina-3-ilpiridina
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)c2cc(Cl)cnc2c3cccnc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6'-Desmethyletoricoxib
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H13ClN2O2S/c1-23(21,22)15-6-4-12(5-7-15)16-9-14(18)11-20-17(16)13-3-2-8-19-10-13/h2-11H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.0386
Porcentaje de pureza >95%