missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desmetil Etoricoxib-d4, TRC

Código de producto. 30352198
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30352198 100 mg 100 miligramos
30349482 10 mg 10 miligramos
30355746 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30352198 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD296897100MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, distribuidos estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Desmethyl Etoricoxib-d4
Fórmula molecular C17 D4 H9 Cl N2 O2 S
Cantidad 100 mg
Sinónimo 5-Chloro-3-(4-methylsulfonylphenyl)-2-(3-pyridyl)pyridine-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C17H13ClN2O2S/c1-23(21,22)15-6-4-12(5-7-15)16-9-14(18)11-20-17(16)13-3-2-8-19-10-13/h2-11H,1H3/i2D,3D,8D,10D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(c([2H])c1[2H])c2ncc(Cl)cc2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)C
Nombre IUPAC 3-[5-cloro-3-(4-metilsulfonilfenil)piridin-2-il]-2,4,5,6-tetradeuteriopiridina
Peso molecular (g/mol) 348.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.064
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.