Learn More
Desmetil Etoricoxib-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desmethyl Etoricoxib-d4 |
| Fórmula molecular | C17 D4 H9 Cl N2 O2 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-Chloro-3-(4-methylsulfonylphenyl)-2-(3-pyridyl)pyridine-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H13ClN2O2S/c1-23(21,22)15-6-4-12(5-7-15)16-9-14(18)11-20-17(16)13-3-2-8-19-10-13/h2-11H,1H3/i2D,3D,8D,10D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c(c([2H])c1[2H])c2ncc(Cl)cc2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | 3-[5-cloro-3-(4-metilsulfonilfenil)piridin-2-il]-2,4,5,6-tetradeuteriopiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 348.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.064 |