Learn More
Desmethyl Erlotinib hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16491757
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491757 50 mg 50 miligramos
16478287 5 mg 5 miligramos
16405598 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16491757 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13256
MedChemExpress Desmethyl Erlotinib hydrochloride (OSI-420) is an active metabolite of Erlotinib. Erlotinib is a potent EGFR tyrosin kinase inhibitor.
Desmethyl Erlotinib hydrochloride (OSI-420) is an active metabolite of Erlotinib. Erlotinib is a potent EGFR tyrosin kinase inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethyl Erlotinib hydrochloride
CAS 183320-51-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22ClN3O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo OSI-420CP-373420 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (120.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCCOC1=CC2=C(N=CN=C2NC3=CC=CC(C#C)=C3)C=C1OCCOC.Cl
Peso molecular (g/mol) 415.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.87
Porcentaje de pureza 98.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease