Learn More
Acetato de desmetil erlotinib, TRC
Código de producto. 30137057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137057 10 mg 10 miligramos
30009573 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137057 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29202010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 183320-15-2
Fórmula molecular C23 H23 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 421.45
Nombre IUPAC 2-[4-(3-etillanilino)-7-(2-metaxietoxi)quinazolina-6-il]acetato de oxietilo
SMILES COCCOc1cc2ncnc(Nc3cccc(c3)C#C)c2cc1OCCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethyl Erlotinib Acetate
Nombres de analitos o componentes Desmethyl Erlotinib Acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C23H23N3O5/c1-4-17-6-5-7-18(12-17)26-23-19-13-21(31-11-10-29-16(2)27)22(30-9-8-28-3)14-20(19)24-15-25-23/h1,5-7,12-15H,8-11H2,2-3H3,(H,24,25,26)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.1638