Learn More
Desmetil doxilamina, TRC
Código de producto. 30135621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135621 1 g 1 g
30007562 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2915251G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1221-70-1
Fórmula molecular C16H20N2O
Peso molecular (g/mol) 256.34
Sinónimo Ethanamine, N,N-dimethyl-2-(phenyl-2-pyridinylmethoxy)-, Pyridine, 2-[α-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]- (6CI,7CI), Pyridine, 2-[α-[2-(trimethylamino)ethoxy]benzyl]- (8CI), N,N-Dimethyl-2-(phenyl-2-pyridinylmethoxy)ethanamine, N,N-Dimethyl-2-[(RS)-1-phenyl(pyridin-2-yl)methoxy]ethanamine
SMILES CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethyl Doxylamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N2O/c1-18(2)12-13-19-16(14-8-4-3-5-9-14)15-10-6-7-11-17-15/h3-11,16H,12-13H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.1576
Porcentaje de pureza >95%