Learn More
Oxalato de desmetildoxilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desmethyl Doxylamine Oxalate |
| CAS | 2771193-12-3 |
| Fórmula molecular | C16H20N2O . C2H2O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N,N-Dimethyl-2-[phenyl(pyridin-2-yl)methoxy]ethan-1-amine Oxalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20N2O.C2H2O4/c1-18(2)12-13-19-16(14-8-4-3-5-9-14)15-10-6-7-11-17-15;3-1(4)2(5)6/h3-11,16H,12-13H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6) |
| SMILES | CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=NC=CC=C2.O=C(O)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | Oxalato de N,N-dimetil-2-(fenil(piridin-2-il)metoxi)etan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 346.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.16 |