Learn More
Desmetil deshidro lercanidipino (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3-[2-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl] ester |
| CAS | 1119226-97-9 |
| Fórmula molecular | C35 H37 N3 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-[2-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl] hydrogen 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate, Lercanidipine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H37N3O6/c1-23-30(33(39)40)32(27-17-12-18-28(21-27)38(42)43)31(24(2)36-23)34(41)44-35(3,4)22-37(5)20-19-29(25-13-8-6-9-14-25)26-15-10-7-11-16-26/h6-18,21,29H,19-20,22H2,1-5H3,(H,39,40) |
| SMILES | CN(CCC(c1ccccc1)c2ccccc2)CC(C)(C)OC(=O)c3c(C)nc(C)c(C(=O)O)c3c4cccc(c4)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-[1-[3,3-difenilpropil(metil)amino]-2-metilpropan-2-il]oxicarbonil-2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)piridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 595.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 595.2682 |