Learn More
Sal de maleato de clorfeniramina de desmetil, TRC
Código de producto. 18040440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18040440 5 mg 5 miligramos
18000930 1 mg 1 miligramo
18020230 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18040440 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2915505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22630-25-7
Fórmula molecular C15 H17 Cl N2 . C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 376.83
Sinónimo (3RS)-3-(4-Chloro-phenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine Maleate, Chlorphenamine Maleate Imp. C (EP) as Maleate, Desmethylchlorphenamine Maleate, Pyridine, 2-[p-chloro-α-[2-(methylamino)ethyl]benzyl]-, maleate (1:1) (8CI), 2-[p-Chloro-α-(2-methylaminoethyl)benzyl]pyridine maleate
Nombre IUPAC (Z)-pero-2-ácido enedioico; 3-(4-clorofenil)-N-metil-3-piridina-2-ilpropano-1-amina
SMILES CNCCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethylchlorphenamine Maleate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17ClN2.C4H4O4/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,10,14,17H,9,11H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.119