Learn More
Desmetilcerivastatina, sal sódica, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desmethyl Cerivastatin, Sodium Salt |
| CAS | 157199-28-5 |
| Fórmula molecular | C25 H31 F N O5 . Na |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H32FNO5.Na/c1-14(2)24-20(10-9-18(29)11-19(30)12-22(31)32)23(16-5-7-17(26)8-6-16)21(13-28)25(27-24)15(3)4;/h5-10,14-15,18-19,28-30H,11-13H2,1-4H3,(H,31,32);/q;+1/p-1/b10-9+;/t18-,19-;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].CC(C)c1nc(C(C)C)c(\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c(c1CO)c2ccc(F)cc2 |
| Nombre IUPAC | sodio;(E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorofenil)-5-(hidroximetil)-2,6-di(propan-2-il)piridin-3-il]-3,5-dihidroxihept-6-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 467.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 467.2084 |