Learn More
Desmetilbrometalina, TRC
Código de producto. 30355947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30355947 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30355947 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29120010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethyl Bromethalin
CAS 57729-86-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13 H5 Br3 F3 N3 O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2,4-Dinitro-N-(2,4,6-tribromophenyl)-6-(trifluoromethyl)benzenamine
Fórmula InChI InChI=1S/C13H5Br3F3N3O4/c14-5-1-8(15)12(9(16)2-5)20-11-7(13(17,18)19)3-6(21(23)24)4-10(11)22(25)26/h1-4,20H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(c(Nc2c(Br)cc(Br)cc2Br)c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2,4-dinitro-N-(2,4,6-tribromofenil)-6-(trifluorometil)anilina
Peso molecular (g/mol) 563.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 560.7782
Porcentaje de pureza >95