Learn More
Desmetil Atomoxetina Cloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desmethyl Atomoxetine HCl |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-13-7-5-6-10-15(13)18-16(11-12-17)14-8-3-2-4-9-14;/h2-10,16H,11-12,17H2,1H3;1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.12 |
| Porcentaje de pureza | >95% |