Learn More
Éster de desmetil acridinio C2 NHS, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desmethyl Acridinium NHS Ester |
| CAS | 87198-87-6 |
| Fórmula molecular | C27 H20 N2 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H20N2O6/c30-23-14-15-24(31)29(23)35-25(32)16-11-17-9-12-18(13-10-17)34-27(33)26-19-5-1-3-7-21(19)28-22-8-4-2-6-20(22)26/h1-10,12-13H,11,14-16H2 |
| SMILES | O=C(CCc1ccc(OC(=O)c2c3ccccc3nc4ccccc24)cc1)ON5C(=O)CCC5=O |
| Nombre IUPAC | [4-[3-(2,5-dioxopirrolidin-1-il)oxi-3-oxopropil]fenil] acridina-9-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 468.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 468.1321 |