Learn More
Desmethoxyyangonin, MedChemExpress
Código de producto. 16429198
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16429198 10 mg 10 miligramos
16421608 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16429198 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0918
MedChemExpress Desmethoxyyangonin is one of the six major kavalactones found in the Piper methysticum (kava) plant; reversible inhibitor of MAO-B.
Desmethoxyyangonin is one of the six major kavalactones found in the Piper methysticum (kava) plant
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethoxyyangonin
CAS 15345-89-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H12O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Demethoxyyangonin 5,6-Dehydrokavain
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (62.61 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1C=C(OC)C=C(/C=C/C2=CC=CC=C2)O1
Peso molecular (g/mol) 228.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.24
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid