Learn More
Desmethoxy Yangonin, TRC
Código de producto. 30354686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354686 25 mg 25 miligramos
30350738 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30354686 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29067025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15345-89-8
Fórmula molecular C14 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 228.24
Sinónimo 2H-Pyran-2-one, 4-methoxy-6-[(1E)-2-phenylethenyl]-, 2H-Pyran-2-one, 4-methoxy-6-(2-phenylethenyl)-, (E)-, 2H-Pyran-2-one, 4-methoxy-6-styryl-, (E)- (8CI), Yangonin, demethoxy- (6CI), 4-Methoxy-6-[(1E)-2-phenylethenyl]-2H-pyran-2-one, 5,6-Dehydrokavain, 5,6-Dehydrokawain, Demethoxyyangonin, Desmethoxyyangonin, NSC 112161, NSC 68686, trans-5,6-Dehydrokawain
Nombre IUPAC 4-metaxi-6-[(E)-2-feniletenil]piran-2-uno
SMILES COC1=CC(=O)OC(=C1)\C=C\c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethoxyyangonin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3/b8-7+
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0786