Learn More
Desmetoxi apixabán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desmethoxy Apixaban |
| CAS | 1801881-17-3 |
| Fórmula molecular | C24 H23 N5 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide, 4,5,6,7-tetrahydro-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-1-phenyl- (ACI), 4,5,6,7-Tetrahydro-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-1-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H23N5O3/c25-23(31)21-19-13-15-28(24(32)22(19)29(26-21)18-6-2-1-3-7-18)17-11-9-16(10-12-17)27-14-5-4-8-20(27)30/h1-3,6-7,9-12H,4-5,8,13-15H2,(H2,25,31) |
| SMILES | NC(=O)c1nn(c2ccccc2)c3C(=O)N(CCc13)c4ccc(cc4)N5CCCCC5=O |
| Nombre IUPAC | 7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-il)fenil]-1-fenil-4,5-dihidropirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 429.471 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 429.18 |