Learn More
Desmedipham, TRC
Código de producto. 30356912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356912 25 g 25 g
30354607 500 mg 500 miligramos
30368316 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30356912 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28210025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13684-56-5
Fórmula molecular C16 H16 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 300.31
Sinónimo Carbamic acid, [3-[[(phenylamino)carbonyl]oxy]phenyl]-, ethyl ester (9CI), Carbanilic acid, m-hydroxy-, ethyl ester, carbanilate (ester) (8CI), 3-Ethoxycarbonylaminophenyl N-phenylcarbamate, Betanex, DMP Stefes, Desmedipham, Destor, EP 475, EP 475 (pesticide), Ethyl N-[3-(N-phenylcarbamoyloxy)phenyl]carbamate, Ethyl m-hydroxycarbanilate carbanilate, SN 38107, Synbetan D
Nombre IUPAC [3-(etoxicarbonilamino)fenilo] N-fenilcarbamato
SMILES CCOC(=O)Nc1cccc(OC(=O)Nc2ccccc2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmedipham
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N2O4/c1-2-21-15(19)18-13-9-6-10-14(11-13)22-16(20)17-12-7-4-3-5-8-12/h3-11H,2H2,1H3,(H,17,20)(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.111