Learn More
Deslorelin Acetate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >95% (HPLC) |
| Formato | Neat |
| Peso molecular | 1342.5 |
| Tipo de producto | Metabolite |
| Cantidad | 25 mg |
| Condiciones de envío | Room Temperature |