Learn More
Desloratadine, TRC
Código de producto. 30007877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007877 100 mg 100 miligramos
17960985 50 mg 50 miligramos
17983985 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007877 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD290250100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100643-71-8
Fórmula molecular C19 H19 Cl N2
Peso molecular (g/mol) 310.82
Sinónimo 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 8-Chloro-11-(4-piperidylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Aerius, Allex, Azomyr, Clarinex, Delopedil, Descarboethoxyloratadine, Descarboethoxyloratidine, Desler, Desloratadine, Eurodesa, NSC 675447, Neoclarityn, Opulis, Sch 34117, Sedno
Nombre IUPAC 8-cloro-11-piperidina-4-ilideno-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina
SMILES Clc1ccc2C(=C3CCNCC3)c4ncccc4CCc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desloratadine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1237
Porcentaje de pureza >95%