Learn More
Desloratadina N-óxido, TRC
Código de producto. 30354597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30354597 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30354597 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2902602.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desloratadine N-Oxide
CAS 169253-26-3
Fórmula molecular C19 H19 Cl N2 O
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 8-chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-, 1-oxide, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine 1-oxide, Desloratadine N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-11-22(23)19(14)18(17)13-7-9-21-10-8-13/h1-2,5-6,11-12,21H,3-4,7-10H2
SMILES [O-][n+]1cccc2CCc3cc(Cl)ccc3C(=C4CCNCC4)c12
Nombre IUPAC 8-cloro-1-óxido-11-piperidina-4-ilideno-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina-1-ium
Peso molecular (g/mol) 326.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.1186