Learn More
Desloratadina N-Hidroxipiperidina, TRC
Código de producto. 30137866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137866 50 mg 50 miligramos
30133955 25 mg 25 miligramos
30011225 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137866 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29026550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1193725-73-3
Fórmula molecular C19 H19 Cl N2 O
Peso molecular (g/mol) 326.82
Sinónimo 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-hydroxy-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidin-1-ol
Nombre IUPAC 8-cloro-11-(1-hidroxipiperidina-4-ilideno)-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina
SMILES ON1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desloratadine N-Hydroxypiperidine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-21-19(14)18(17)13-7-10-22(23)11-8-13/h1-2,5-6,9,12,23H,3-4,7-8,10-11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.1186