Learn More
Éster Metílico de Ácido N-Carboxílico Desloratadina, TRC
Código de producto. 17990655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17990655 1 g 1 g
17944745 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17990655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2902801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 165740-03-4
Fórmula molecular C21 H21 Cl N2 O2
Peso molecular (g/mol) 368.86
Sinónimo Methyl 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate, 4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinecarboxylic Acid Methyl Ester, N-Methoxycarbonyl Desloratadine
Nombre IUPAC metilo 4-(8-cloro-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina-11-ilideno)piperidina-1-carboxilato
SMILES COC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desloratadine N-Carboxylic Acid Methyl Ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21ClN2O2/c1-26-21(25)24-11-8-14(9-12-24)19-18-7-6-17(22)13-16(18)5-4-15-3-2-10-23-20(15)19/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.1292