Learn More
Desloratadine, MedChemExpress
Código de producto. 16498356
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498356 100 mg 100 miligramos
16482166 500 mg 500 miligramos
16404397 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498356 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0539
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Desloratadine (Sch34117) is the orally active major metabolite of the nonsedating H1-antihistamine Loratadine. Desloratadine is a selective H1-receptor antagonist that has anti-allergic and anti-inflammatory activities.
Desloratadine (Sch34117) is the orally active major metabolite of the nonsedating H1-antihistamine Loratadine. Desloratadine is a selective H1-receptor antagonist that has anti-allergic and anti-inflammatory activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desloratadine
Forma física Solid
CAS 100643-71-8
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19ClN2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Sch34117
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (80.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C2C(CCC3=CC=CN=C3/C2=C4CCNCC/4)=C1
Peso molecular (g/mol) 310.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.82
Porcentaje de pureza 99.98%