Learn More
Desloratadina Epoxide, TRC
Código de producto. 30353155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353155 25 mg 25 miligramos
30359986 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30353155 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29027525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346604-23-6
Fórmula molecular C19H19ClN2O
Peso molecular (g/mol) 326.82
Sinónimo Epoxy Desloratadine
SMILES Clc1ccc2c(CCc3cccnc3C24OC45CCNCC5)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desloratadine Epoxide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-15-5-6-16-14(12-15)4-3-13-2-1-9-22-17(13)19(16)18(23-19)7-10-21-11-8-18/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.1186