Learn More
Desloratadina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desloratadine-d4 |
| CAS | 381727-29-3 |
| Fórmula molecular | C19 2H4 H15 Cl N2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Piperidine-2,2,6,6-d4, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)- (9CI), 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene-2,2,6,6-d4)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 8-Chloro-11-(4-piperidylidene-2,2,6,6-d4)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Descarboethoxyloratadine-d4, Desloratadine-d4, Desloratadine-D4 (piperidine-2,2,6,6-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2/i10D2,11D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])CC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC([2H])([2H])N1 |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-11-(2,2,6,6-tetradeuteriopiperidin-4-ilideno)-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 314.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.1488 |