Learn More
Amida cítrica de desloratadina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-[4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidin-1-yl]-2-oxoethyl]-2-hydroxybutanedioic Acid |
| CAS | 1797131-43-1 |
| Fórmula molecular | C25 H25 Cl N2 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Desloratadine Citric Amide, Butanedioic acid, 2-[2-[4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinyl]-2-oxoethyl]-2-hydroxy-, 2-[2-[4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidin-1-yl]-2-oxoethyl]-2-hydroxy |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H25ClN2O6/c26-18-5-6-19-17(12-18)4-3-16-2-1-9-27-23(16)22(19)15-7-10-28(11-8-15)20(29)13-25(34,24(32)33)14-21(30)31/h1-2,5-6,9,12,34H,3-4,7-8,10-11,13-14H2,(H,30,31)(H,32,33) |
| SMILES | OC(=O)CC(O)(CC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-[4-(8-cloro-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridin-11-ilideno)piperidin-1-il]-2-oxoetil]-2-hidroxibutanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 484.929 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 484.14 |