Learn More
SymLine™ Soportes de escritorio y de pared
Beskrivelse
- El soporte de escritorio se puede integrar en casi todas las áreas de trabajo
- Ya sea que se utilice junto con una mesa de trabajo o una campana extractora de gases, siempre proporciona una transferencia eficiente de desechos líquidos a los sistemas de desechos conectados.
- Soporte de escritorio plano y colector de residuos HPLC en uno
- Las conexiones integradas para capilares y tubos permiten que esta instalación sobresalga solo ligeramente de la encimera.
- Con el soporte de pared trasero, utiliza la capacidad disponible de su área de trabajo para obtener aún más espacio para muestras de laboratorio y configuraciones experimentales.
- Puedes desechar los residuos directamente en la campana extractora de gases.
Tekniske data
Tekniske data
| Tamaño del tapón | 4 x UNF 1/4 pulg 28 G y 2 x NPT de 1/8 pulg |
| Incluye | Montaje con almohadilla diám. 53 mm con rosca de conexión GL25 (m) |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de líquidos a sistemas de residuos conectados |
| Para utilizar con (equipo) | 3 y 4 colectores, tapa de seguridad, embudo de seguridad y sistema de tuberías |
| Material | HDPE-EC |
| Tipo de producto | Montaje en escritorio |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?