Learn More
Desisopropilatrazina-d5 (etil-d5), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atrazine-desisopropyl D5 (ethylamino D5) |
| CAS | 1189961-78-1 |
| Fórmula molecular | C5 2H5 H3 Cl N5 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N2-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-, 6-Chloro-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-Chloro-N-pentadeuterioethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Atrazine-desisopropyl D5 (ethylamino D5), Atrazine-desisopropyl (ethyl-D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H8ClN5/c1-2-8-5-10-3(6)9-4(7)11-5/h2H2,1H3,(H3,7,8,9,10,11)/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Nc1nc(N)nc(Cl)n1 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-4-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-1,3,5-triazina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 178.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0782 g/mol |
| Mostrar más |