Learn More
Oxalato de desisopropil disopiramida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desisopropyl Disopyramide Oxalate |
| CAS | 1216619-15-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C20 H25 N3 O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23N3O.C2H2O4/c1-14(2)20-13-11-18(17(19)22,15-8-4-3-5-9-15)16-10-6-7-12-21-16;3-1(4)2(5)6/h3-10,12,14,20H,11,13H2,1-2H3,(H2,19,22);(H,3,4)(H,5,6) |
| SMILES | CC(C)NCCC(C(=O)N)(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 387.43 |
| Porcentaje de pureza | >95 |