Learn More
Desisopropil Atrazina, TRC
Código de producto. 30137919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137919 25 mg 25 miligramos
30134300 5 mg 5 miligramos
17934355 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137919 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29015025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1007-28-9
Fórmula molecular C5 H8 Cl N5
Peso molecular (g/mol) 173.6
Sinónimo 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N-ethyl- (9CI), s-Triazine, 2-amino-4-chloro-6-(ethylamino)- (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-N2-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-Amino-4-chloro-6-(ethylamino)-s-triazine, 2-Chloro-4-amino-6-(ethylamino)-s-triazine, 2-Chloro-4-ethylamino-6-amino-1,3,5-triazine, 2-Chloro-4-ethylamino-6-amino-s-triazine, 4-Amino-2-chloro-6-(ethylamino)-s-triazine, 4-Amino-2-chloro-6-ethylamino-1,3,5-triazine, 6-Amino-2-chloro-4-ethylamino-1,3,5-triazine, 6-Amino-2-chloro-4-ethylamino-s-triazine, 6-Desisopropylatrazine, Atrazine-desisopropyl, DIA, Deethylsimazine, Deisopropylatrazine, Desethylsimazine, Desisopropylatrazine, F 703, F 703 (amine), G 28279, NSC 13909
Nombre IUPAC 6-cloro-4-N-etil-1,3,5-triazina-2,4-diamina
SMILES CCNc1nc(N)nc(Cl)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atrazine-desisopropyl
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8ClN5/c1-2-8-5-10-3(6)9-4(7)11-5/h2H2,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.0468