Learn More
Desisobutiril ciclesonida, TRC
Código de producto. 30010071
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010071 10 mg 10 miligramos
30004976 5 mg 5 miligramos
30003305 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010071 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29010010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161115-59-9
Fórmula molecular C28 H38 O6
Peso molecular (g/mol) 470.6
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16,17-[[(R)-cyclohexylmethylene]bis(oxy)]-11,21-dihydroxy-, (11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16,17-[(cyclohexylmethylene)bis(oxy)]-11,21-dihydroxy-, [11β,16α(R)]-, (11β,16α)-16,17-[[(R)-Cyclohexylmethylene]bis(oxy)]-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, CIC-AP, Ciclesonide active principle, Desisobutyryl-ciclesonide, (2'R)-2'-Cyclohexyl-11β,21-dihydroxy-16βH-[1,3]dioxolo[4',5':16,17]pregna-1,4-diene-3,20-dione
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1C[C@H]5O[C@H](O[C@@]25C(=O)CO)C6CCCCC6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2'R)-2'-Cyclohexyl-11beta,21-dihydroxy-16betaH-(1,3)dioxolo(4',5':16,17)pregna-1,4-diene-3,20-dione
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H38O6/c1-26-11-10-18(30)12-17(26)8-9-19-20-13-23-28(22(32)15-29,27(20,2)14-21(31)24(19)26)34-25(33-23)16-6-4-3-5-7-16/h10-12,16,19-21,23-25,29,31H,3-9,13-15H2,1-2H3/t19-,20-,21-,23+,24+,25+,26-,27-,28+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.2668
Porcentaje de pureza >95%