Learn More
Desisobutyryl-ciclesonide, MedChemExpress
Código de producto. 16447197
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16447197 5 mg 5 miligramos
16413106 25 mg 25 miligramos
16404478 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16447197 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111490
MedChemExpress Desisobutyryl-ciclesonide is the active metabolite of Ciclesonide. Desisobutyryl-ciclesonide has affinity for the glucocorticoid receptor.
Desisobutyryl-ciclesonide is the active metabolite of Ciclesonide. Desisobutyryl-ciclesonide has affinity for the glucocorticoid receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desisobutyryl-ciclesonide
CAS 161115-59-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H38O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo CIC-AP Ciclesonide active principle
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (212.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@@]3(C(CO)=O)[C@@](O[C@H](O3)C4CCCCC4)([H])C[C@@]1([H])[C@]5([H])CCC6=CC(C=C[C@]6(C)[C@@]5([H])[C@@H](O)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 470.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.6
Porcentaje de pureza 95.58%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation