Learn More
Desisobutil Febuxostat, TRC
Código de producto. 30137878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137878 100 mg 100 miligramos
30133870 500 mg 500 miligramos
30011706 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137878 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD291100100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 407582-48-3
Fórmula molecular C12 H8 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 260.27
Sinónimo 2-(3-Cyano-4-hydroxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid, Desisobutyl Febuxostat
Nombre IUPAC Ácido 2-(3-ciano-4-hidroxifenilo)-4-metil-1,3-tiozol-5-carboxílico
SMILES Cc1nc(sc1C(=O)O)c2ccc(O)c(c2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desisobutyl Febuxostat
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8N2O3S/c1-6-10(12(16)17)18-11(14-6)7-2-3-9(15)8(4-7)5-13/h2-4,15H,1H3,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0256