Learn More
Tocris Bioscience™ Desipramine hydrochloride
Descripción
Tricyclic antidepressant that is a selective inhibitor of noradrenalin transporters (Ki values are 4, 61 and 78720 nM for NET, SERT and DAT transporters respectively).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desipramine hydrochloride |
| CAS | 58-28-6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C18H23ClN2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.84 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 302.846 |