Learn More
Desipramine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16422266
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16422266 500 mg 500 miligramos
16418716 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16422266 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1272
MedChemExpress Desipramine hydrochloride is an inhibitor of norepinephrine transporter (NET), 5-HT transporter (SERT) and dopamine transporter (DAT) with Kis of 4, 61 and 78,720 nM, respectively.
Desipramine hydrochloride is an inhibitor of norepinephrine transporter (NET), 5-HT transporter (SERT) and dopamine transporter (DAT) with Kis of 4, 61 and 78,720 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desipramine hydrochloride
CAS 58-28-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H23ClN2
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (330.21 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (330.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES CNCCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 302.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.84
Porcentaje de pureza 99.64%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death