Learn More
Clorhidrato de desipramina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30463007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30463007 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463007 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0589.0001
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desipramine Hydrochloride
CAS 58-28-6
Nombres de analitos o componentes Desipramine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Imipramine Hydrochloride Imp. A (EP), Imipramine Imp. A (EP), Desipramine Hydrochloride, 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Imipramine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N-methyl-, hydrochloride (1:1), 5H-Dibenz[b,f]azepine, 10,11-dihydro-5-[3-(methylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N-methyl-, monohydrochloride (9CI), 10,11-Dihydro-5-[3-(methylamino)propyl]-5H-dibenz[b,f]azepine monohydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propyl]-5H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, DMI hydrochloride, Demethylimipramine hydrochloride, Desimipramine-hydrochloride, Desipramine monohydrochloride, Desmethylimipramine chloride, Desmethylimipramine monohydrochloride, Desmethylimipramine-hydrochloride, EX 4355, G 35020, GMI, JB 8181, N-(gamma-Methylaminopropyl)iminodibenzyl hydrochloride, NSC 114901, Norpramin, Nortrimil, Pertofran, Pertofrane, RMI 9384A, Imipramine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Imipramine Impurity A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-10,19H,6,11-14H2,1H3;1H
Tipo de solución Single Solution
SMILES Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nombre IUPAC 3-(5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 302.84
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.155 g/mol