Learn More
Desipramina HCl, Lipomed
Código de producto. 30459496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30459496 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30459496 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMDSP1093HC100
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Desipramina HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desipramine Hydrochloride
CAS 58-28-6
Nombres de analitos o componentes Desipramine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 N2 . Cl H
Sinónimo Imipramine Hydrochloride Imp. A (EP), Imipramine Imp. A (EP), Desipramine Hydrochloride, 3-(10,11-Dihydro-5 H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Imipramine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nombre IUPAC 3-(5,6-dihidrobenzo[b][1 ]benzazepin-11-il)-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 302.84
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.155 g/mol