Learn More
Desipramina HCl, Lipomed
Descripción
Desipramina HCl
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desipramine Hydrochloride |
| CAS | 58-28-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Desipramine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H22 N2 . Cl H |
| Sinónimo | Imipramine Hydrochloride Imp. A (EP), Imipramine Imp. A (EP), Desipramine Hydrochloride, 3-(10,11-Dihydro-5 H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Imipramine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 3-(5,6-dihidrobenzo[b][1 ]benzazepin-11-il)-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mostrar más |